Principaux documents
R896861
2-AMINO-1-(3,5-DICHLOROPHENYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H9Cl2N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.201
Numéro MDL:
Autres remarques