Documents
R896365
2-FLUORO-N-(1-(1-(4-FLUOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19F2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.424
Numéro MDL:
Autres remarques