Principaux documents
R896098
N-(3-CYANO-1-(2-PHENYLETHYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.403
Numéro MDL:
Autres remarques