Principaux documents
R896063
1-(2-(4-MORPHOLINYL)ET)-3-(PHENYLSULFONYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-2-YLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.524
Numéro MDL:
Autres remarques