Documents
R896020
METHYL 2-AMINO-1-(3-CHLOROPHENYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.783
Numéro MDL:
Autres remarques