Principaux documents
R895237
2-BROMO-4-[6-(4-CHLOROPHENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL]PHENYL METHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18BrClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.805
Numéro MDL:
Autres remarques