Principaux documents
R892947
ETHYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-7-METHYL-2-{[3-(3-NITROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H29N5O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
679.714
Numéro MDL:
Autres remarques