Principaux documents
R890928
2-((5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)THIO)-N-(1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.371
Numéro MDL:
Autres remarques