Principaux documents
R889725
4-((4-CL-3-NITROBENZYLIDENE)AMINO)-5-(PHENOXYMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12ClN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.823
Numéro MDL:
Autres remarques