Principaux documents
R887943
5-CYCLOHEXYL-4-{[(E)-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.489
Numéro MDL:
Autres remarques