Principaux documents
R887757
5-CYCLOHEXYL-4-((4-PROPOXYBENZYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H24N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.482
Numéro MDL:
Autres remarques