Principaux documents
R887544
5-CYCLOHEXYL-4-((4-METHYLBENZYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.429
Numéro MDL:
Autres remarques