Principaux documents
R887358
5-CYCLOHEXYL-4(((5-ME-2-FURYL)METHYLENE)AMINO)4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.39
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.