R882658
N-(4-CHLOROPHENYL)-2-{(3Z)-2-OXO-3-[4-OXO-3-(2-PHENYLETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20ClN3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.06
Numéro MDL:
Autres remarques