Documents
R882437
5-(2-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-4-(5-METHYL-2-FUROYL)-1-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.39
Numéro MDL:
Autres remarques