Principaux documents
R881414
N-(4-METHYLPHENYL)-2-{(3Z)-2-OXO-3-[4-OXO-3-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.608
Numéro MDL:
Autres remarques