Principaux documents
R880922
4-{(E)-[3-(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}PHENYL (2E)-3-(4-METHOXYPHENYL)-2-PROPENOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21NO6S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.63
Numéro MDL:
Autres remarques