Principaux documents
R880647
2-{(3Z)-3-[3-(2-FURYLMETHYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}-N-(4-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C25H19N3O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.575
Numéro MDL:
37,90 $