Principaux documents
R879746
4-METHYL-N-[(5Z)-5-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.489
Numéro MDL:
Autres remarques