Principaux documents
R877301
1-HYDROXY-2-ISOPENTYL-3-METHYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.372
Numéro MDL:
Autres remarques