Principaux documents
R877255
2-BUTYL-1-HYDROXY-3-METHYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.345
Numéro MDL:
37,90 $