Principaux documents
R877247
N-(4-((2-BUTYL-4-CYANO-3-METHYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOL-1-YL)AMINO)PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H25N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.511
Numéro MDL:
Autres remarques