Documents
R876313
4-[9-CHLORO-2-(3-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]-N,N-DIMETHYLANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.942
Numéro MDL:
Autres remarques