Principaux documents
R875627
2-(6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YLSULFANYL)-1-[1-(2-FURYLMETHYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.56
Numéro MDL:
Autres remarques