Principaux documents
R875619
1-[1-(2-FURYLMETHYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]-2-[(2-METHYL-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)SULFANYL]ETHANONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H23N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.587
Numéro MDL:
37,90 $