Key Documents
R875546
2-((3-ALLYL-4-OXO-5-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-2-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.456
Numéro MDL:
Autres remarques