R874876
METHYL 4-({[(3-ALLYL-4-OXO-5-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.592
Numéro MDL:
Autres remarques