Principaux documents
R874825
2-((1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3)BENZOTHIAZOL-3-YLTHIO)ETHANESULFONYL FLUORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8FN3O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.385
Numéro MDL:
Autres remarques