Principaux documents
R874590
6-ME-5-PHENYL-3-((2-PYRIDINYLMETHYLENE)AMINO)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.414
Numéro MDL:
Autres remarques