Principaux documents
R874493
2-[(3-ALLYL-4-OXO-5-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H25N5O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
543.671
Numéro MDL:
Autres remarques