Documents
R874442
N-(4-METHOXYPHENYL)-6-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.415
Numéro MDL:
Autres remarques