Documents
R869236
7-((4-MEO-PHENOXY)ME)-1-ME-6,7-DIHYDRO(1,3)OXAZOLO(2,3-F)PURINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.33
Numéro MDL:
Autres remarques