Documents
R868426
5-(4-CL-PHENYL)-2-PH-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZIN-7-YL ME ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.873
Numéro MDL:
Autres remarques