Principaux documents
R865532
(5E)-3-(4-METHYLPHENYL)-5-{[3-(3-METHYL-4-PROPOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H27N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.697
Numéro MDL:
Autres remarques