Principaux documents
R864668
(5E)-5-{[3-(3-NITROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-PENTYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.596
Numéro MDL:
Autres remarques