Documents
R864390
((5E)-4-OXO-5-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.581
Numéro MDL:
Autres remarques