Principaux documents
R861820
DIISOBUTYL 2,6-DIMETHYL-4-{3-[4-(4-MORPHOLINYLSULFONYL)PHENYL]-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL}-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H44N4O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
676.839
Numéro MDL:
Autres remarques