Principaux documents
R861367
DIBENZYL 2,6-DIMETHYL-4-[3-(2-NAPHTHYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C42H35N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
645.765
Numéro MDL:
Autres remarques