Principaux documents
R860646
2-METHOXYETHYL (2E)-5-[4-(2-FUROYLOXY)PHENYL]-2-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26N2O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.614
Numéro MDL:
Autres remarques