Principaux documents
R858838
N-(2-FURYLMETHYL)-2-((1-PHENYL-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.356
Numéro MDL:
Autres remarques