Principaux documents
R858617
3-ALLYL-5-(4-FLUOROPHENYL)-2-THIOXO-2,3-DIHYDROTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11FN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.394
Numéro MDL:
Autres remarques