Principaux documents
R858609
1-METHYL-4-PIPERIDINONE 5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YLHYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H21N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.443
Numéro MDL:
Autres remarques