Principaux documents
R857734
3-((3,4-DICHLOROBENZYL)THIO)(1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3)BENZOTHIAZOLE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H9Cl2N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.293
Numéro MDL:
37,90 $