Principaux documents
R857467
2-[(4-OXO-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18F3N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.553
Numéro MDL:
Autres remarques