Documents
R857319
3-ALLYL-2-{[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5-(4-FLUOROPHENYL)THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21FN2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.584
Numéro MDL:
Autres remarques