Documents
R856290
5-(4-METHYLPHENYL)-9,10,11,12-TETRAHYDRO-8H-[1]BENZOTHIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.503
Numéro MDL:
Autres remarques