Principaux documents
R855944
4-(4-ETHYL-1-PIPERAZINYL)-6-METHYL-5-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.478
Numéro MDL:
Autres remarques