Documents
R855812
2-(2,6-DIPHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YL)-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H21N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.553
Numéro MDL:
Autres remarques