Principaux documents
R855650
4-(4-BENZYL-1-PIPERIDINYL)-5-(4-BROMOPHENYL)THIENO(2,3-D)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22BrN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.431
Numéro MDL:
Autres remarques