Principaux documents
R855618
3-METHOXY-4-((6-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YL)OXY)BENZALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.41
Numéro MDL:
Autres remarques